Tlačiť
trans-Dichloroethylene 99+% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (E)-1,2-Dichloroethene, trans-Dichloroethene, (E)-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethylene
406840250 406842500
ACRO406840250EA 119.53 EUR
ACRO406840250 ACRO406842500
trans-Dichloroethylene 99+% stabilised
trans-Dichloroethylene
Vzorec: C₂H₂Cl₂
Teplota varu: 48 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 1,26 g/cm³
Teplota vzplanutia: 6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062942
Číslo CAS: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
OSN: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00093
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 85 to 115 ppm MEHQ