Tlačiť
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propanediol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (±)-3-(Diethylamino)-1,2-dihydroxy propane, 3-(Diethylamino)propane-1,2-diol
L07943.14 L07943.22 L07943.36
L07943.14EA 31.53 EUR
L07943.14 L07943.22 L07943.36
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propanediol 97%
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propanediol
Purity: 97% CAS No.: 621-56-7 Molecular Formula: C7H17NO2 Formula Weight: 147.22 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4602 Boiling Point: 233-235° Beilstein Reference: 1737402 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00004716
Vzorec: C₇H₁₇NO₂
Teplota varu: 233…235 °C
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0,970
Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004716
Číslo CAS: 621-56-7
EINECS: 210-693-3
ADR: 8,II