Tlačiť
1,1-Dichloroethylene stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03209.0100 8.03209.1000
8.03209.0100EA 34.98 EUR
8.03209.0100 8.03209.1000
1,1-Dichloroethylene stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,1-Dichloroethylene
Vzorec: C₂H₂Cl₂
Teplota varu: 31,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –122 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –25 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011653
Číslo CAS: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
OSN: 1303
ADR: 3,I
Merck Index: 12,10134
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 2.5 g/l (25 °C)
Melting Point -122 °C
Molar Mass 96.94 g/mol
Boiling Point 31.2 - 31.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 665 hPa (20 °C)
Flash Point -25 °C
Refractive Index 1.4254 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 8.4 - 16.5 %(V)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 520 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid