3-Iodopropionic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Iodopropanoic acid, 3-Iodopropionicacid
L02655.06
L02655.14
L02655.06EA
34.14
EUR
L02655.06
L02655.14
3-Iodopropionic acid ≥99%
3-Iodopropionic acid
Purity: 99%
CAS No.: 141-76-4
Molecular Formula: ICH2CH2CO2H
Formula Weight: 199.98
Melting Point: 80-83°
Beilstein Reference: 1699514
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002765
Vzorec:
C₃H₅IO₂ Teplota varu: 260 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 80…83 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002765 Číslo CAS: 141-76-4 EINECS: 205-499-0 OSN: 3261 ADR: 8,III |