Tlačiť
1-Iodo-2-methylpropane 97% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Isobutyliodide
223740250 223741000 223745000
ACRO223740250EA 94.67 EUR
ACRO223740250 ACRO223741000 ACRO223745000
1-Iodo-2-methylpropane 97% stabilised
1-Iodo-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₉I
Teplota varu: 120…121 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –93 °C
Hustota: 1,59 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001084
Číslo CAS: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
OSN: 2391
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05160
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer copper