Tlačiť
2-brom-2-methylpropan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl bromide
Stabilizácia: Stabilised with calcium carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01966.0250 8.01966.1000
8.01966.0250EA 78.91 EUR
8.01966.0250 8.01966.1000
2-brom-2-methylpropan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-brom-2-methylpropan
Vzorec: C₄H₉Br
Mw: 137.02
Teplota varu: 73
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1.2125 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 16 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000125
Číslo CAS: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
OSN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01554
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 179.9 hPa (25 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.4279 (20 °C, 589 nm)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)