Tlačiť
2-brom-2-methylpropan 96% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl bromide
159261000 159265000 159260025
ACRO159261000EA 103.75 EUR
ACRO159261000 ACRO159265000 ACRO159260025
2-brom-2-methylpropan 96% stabilised
2-brom-2-methylpropan
Vzorec: C₄H₉Br
Mw: 137.02
Teplota varu: 72…74 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1.18 g/cm³
Teplota vzplanutia: 18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000125
Číslo CAS: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
OSN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01554
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4269 to 1.4289 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer potassium carbonate
UV at 280 nm A: ≤0.2
pH 4.0 to 6.0 (1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)