Tlačiť
DL-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (±)-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Lactate sodium, DL-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxypropanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4263-100ML L4263-500ML
SIALL4263-100MLEA 64.89 EUR
SIALL4263-100ML SIALL4263-500ML
DL-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
DL-Sodium lactate
Vzorec: H₃CCH(OH)COONa
Mw: 112.06
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065400
Číslo CAS: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Merck Index: 13,08709