Diethylether, anhydrous 99+% stabilizovaný ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
410060025
410065000
ACRO410060025EA
218.61
EUR
ACRO410060025
ACRO410065000
Diethylether, anhydrous 99+% stabilizovaný ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Diethylether
Vzorec:
(CH₃CH₂)₂O Teplota varu: 34,6 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –116 °C Hustota: 0,714 g/cm³ Teplota vzplanutia: –45 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011646 Číslo CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 OSN: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
Boiling point | 34 to 35 °C |
Density | (20/20 °C) 0.713 to 0.715 |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | ≤10 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Carbonyl (as HCHO) | ≤0.001 % |
Titrable acid | ≤0.0002 meq/g |
Ethanol | (limit about 0.05%) Passes test |
Peroxides | ≤1 ppm (as H2O2) |