Tlačiť
DL-Cysteine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
M-Clarity™ quality level = MQ100
861677-10G 861677-50G
SIAL861677-10GEA 88.25 EUR
SIAL861677-10G SIAL861677-50G
DL-Cysteine, Sigma-Aldrich®
DL-Cysteine
Vzorec: C₃H₇NO₂S
Teplota varu: 254 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 115 °C
Hustota: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00004881
Číslo CAS: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850