Tlačiť
DL-Methionin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Methioninum racemicum, Methionine racematic, H-DL-Met-OH, (±)-Methionine, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W330108-10KG W330108-1KG W330108-5KG W330108-SAMPLE
SIALW330108-10KGEA 508.62 EUR
SIALW330108-10KG SIALW330108-1KG SIALW330108-5KG SIALW330108-SAMPLE
DL-Methionin, Sigma-Aldrich®
DL-Methionin
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
Teplota tavenia: ∼136 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063096
Číslo CAS: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004