DL-Methionin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A11457.0B
A11457.0I
A11457.30
A11457.0BEA
119.13
EUR
A11457.0B
A11457.0I
A11457.30
DL-Methionin ≥99%
DL-Methionin
Purity: 99%
CAS No.: 59-51-8
Molecular Formula: C5H11NO2S
Formula Weight: 149.21
Melting Point: ca 272° dec.
Beilstein Reference: 636185
Merck Reference: 14,5975
MDL No.: MFCD00063096
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂S Teplota tavenia: ∼ 272 °C (rozkl.) Hustota: 1,34 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063096 Číslo CAS: 59-51-8 EINECS: 200-432-1 Merck Index: 14,5975 |