Tlačiť
DL-Norleucine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-DL-Nle-OH, (±)-Norleucine, 2-Aminohexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
N1398-100G N1398-25G N1398-5G
SIALN1398-100GEA 477.74 EUR
SIALN1398-100G SIALN1398-25G SIALN1398-5G
DL-Norleucine, Sigma-Aldrich®
DL-Norleucine
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Teplota varu: 246 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 113 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00064422
Číslo CAS: 616-06-8
EINECS: 210-462-7
Merck Index: 12,06800