Tlačiť
jodmetan 99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl iodide
122370050 122371000 122375000 122370025
ACRO122370050EA 64.58 EUR
ACRO122370050 ACRO122371000 ACRO122375000 ACRO122370025
jodmetan 99% stabilised
jodmetan
Vzorec: CH₃I
Mw: 141.94
Teplota varu: 42.5 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –66 °C
Hustota: 2.28 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001073
Číslo CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
OSN: 2644
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,06161
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤150 APHA
Stabilizer Copper
Non-volatile matter ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Hydrolyzable substance Passes test