Tlačiť
L(+)-Arginin ≥98.5%, crystalline powder Ph. Eur., USP Ajinomoto cell culture reagent, GMP, SAFC®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ500
A4474-100G A4474-10KG A4474-25KG
SIALA4474-100GEA 0 EUR
SIALA4474-100G SIALA4474-10KG SIALA4474-25KG
L(+)-Arginin ≥98.5%, crystalline powder Ph. Eur., USP Ajinomoto cell culture reagent, GMP, SAFC®
L(+)-Arginin
Vzorec: C₆H₁₄N₄O₂
Teplota varu: 368 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 238 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002635
Číslo CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785