DL-Arginine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-DL-Arg-OH
A17520.06
A17520.14
A17520.06EA
46.93
EUR
A17520.06
A17520.14
DL-Arginine ≥98%
DL-Arginine
Purity: 98%
CAS No.: 7200-25-1
Molecular Formula: C6H14N4O2
Formula Weight: 174.20
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 1725411
Vzorec:
C₆H₁₄N₄O₂ Teplota tavenia: ∼ 230 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063117 Číslo CAS: 7200-25-1 EINECS: 230-571-3 |