Tlačiť
1-Jódpropan 99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Propyl iodide
174050500 174052500 174050010
ACRO174050500EA 49.74 EUR
ACRO174050500 ACRO174052500 ACRO174050010
1-Jódpropan 99% stabilised
1-Jódpropan
Vzorec: C₃H₇I
Teplota varu: 103 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –101 °C
Hustota: 1,74 g/cm³
Teplota vzplanutia: 44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001095
Číslo CAS: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
OSN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08047
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.5 % (Sum of all by-products)
Stabilizer Copper