Tlačiť
1-Jódbutan 98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Butyl iodide
173431000 173435000
ACRO173431000EA 69.39 EUR
ACRO173431000 ACRO173435000
1-Jódbutan 98% stabilised
1-Jódbutan
Vzorec: C₄H₉I
Teplota varu: 130 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –103 °C
Hustota: 1,61 g/cm³
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001098
Číslo CAS: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
OSN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01572
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4975 to 1.4995 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper