Chloroiodomethane 98% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
222150250
222151000
222155000
ACRO222150250EA
96.67
EUR
ACRO222150250
ACRO222151000
ACRO222155000
Chloroiodomethane 98% stabilizovaný
Chloroiodomethane
Vzorec:
CH₂ClI Teplota varu: 108…109 °C (760 mmHg) Hustota: 2,42 g/cm³ Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00001078 Číslo CAS: 593-71-5 EINECS: 209-804-8 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow to pink Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | Copper |