Tlačiť
Chloroiodomethane 98% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
222150250 222151000 222155000
ACRO222150250EA 96.67 EUR
ACRO222150250 ACRO222151000 ACRO222155000
Chloroiodomethane 98% stabilizovaný
Chloroiodomethane
Vzorec: CH₂ClI
Teplota varu: 108…109 °C (760 mmHg)
Hustota: 2,42 g/cm³
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001078
Číslo CAS: 593-71-5
EINECS: 209-804-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper