Tlačiť
3-Chloro-1-iodopropane ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-3-iodopropane
Stabilizácia: Stabilised with copper
A13489.14 A13489.22 A13489.36
A13489.14EA 88.65 EUR
A13489.14 A13489.22 A13489.36
3-Chloro-1-iodopropane ≥98% stabilised
3-Chloro-1-iodopropane
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 6940-76-7 Molecular Formula: ClCH2CH2CH2I Formula Weight: 204.44 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5463 Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1731115 MDL No.: MFCD00001096
Vzorec: C₃H₆ClI
Teplota varu: 170…172 °C
Hustota: 1,904
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001096
Číslo CAS: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8