Tlačiť
(±)-2-Chloropropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: α-Chloropropionic Acid, (±)-2-Chloropropanoic acid, 2-Chloropropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
109274-100G 109274-500G
SIAL109274-100GEA 34.86 EUR
SIAL109274-100G SIAL109274-500G
(±)-2-Chloropropionic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Chloropropionic acid
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Teplota varu: 180 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –12 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004224
Číslo CAS: 598-78-7
EINECS: 209-952-3
OSN: 2511
ADR: 8,III