Tlačiť
(±)-2-Chloropropionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: α-Chloropropionic Acid, (±)-2-Chloropropanoic acid, 2-Chloropropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02810.0100 8.02810.0500
8.02810.0100EA 40.51 EUR
8.02810.0100 8.02810.0500
(±)-2-Chloropropionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Chloropropionic acid
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Teplota varu: 180 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –12 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004224
Číslo CAS: 598-78-7
EINECS: 209-952-3
OSN: 2511
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -12 °C
Molar Mass 108.52 g/mol
Boiling Point 185 - 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (60 °C)
Flash Point 107 °C
Refractive Index 1.4345 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 550 °C