Tlačiť
(±)-2-Chloropropionic acid ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Chloropropionic Acid, (±)-2-Chloropropanoic acid, 2-Chloropropionic acid
A12860.22 A12860.36
A12860.22EA 34.98 EUR
A12860.22 A12860.36
(±)-2-Chloropropionic acid ≥94%
(±)-2-Chloropropionic acid
Purity: 94% CAS No.: 598-78-7 Molecular Formula: C3H5ClO2 Formula Weight: 108.53 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.4350 Melting Point: -13° Boiling Point: 78-80°/11mm Beilstein Reference: 1720259 UN No.: 2511 MDL No.: MFCD00004224
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Teplota varu: 78…80 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1,262
Teplota vzplanutia: 101 °C (213 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004224
Číslo CAS: 598-78-7
EINECS: 209-952-3
OSN: 2511
ADR: 8,III