Tlačiť
Chloraceton 96% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chloropropanone
173470010 173470250 173472500 173470050
173470010.EA 188.66 EUR
173470010. 173470250. 173472500. 173470050.
Chloraceton 96% stabilised
Chloraceton
Vzorec: C₃H₅ClO
Mw: 92.52
Teplota varu: 120
Teplota tavenia: –44.5 °C
Hustota: 1.16 g/cm³
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000936
Číslo CAS: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
OSN: 1695
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,02131
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % epoxidized soybean oil