Tlačiť
Chloroform 99+% stabilizovaný p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with ethanol
232090010 232090025 232090250 232090100
ACRO232090010EA 117.53 EUR
ACRO232090010 ACRO232090025 ACRO232090250 ACRO232090100
Chloroform 99+% stabilizovaný p.a.
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Teplota varu: 61 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 1,48 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000826
Číslo CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
OSN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.0 % (Excluding stabilizer)
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.6 to 1.0 % ethanol
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free chlorine Passes test
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Acidity (HCl) ≤0.001 %
Acetone and aldehyde ≤0.005 % (as Acetone)