Tlačiť
3-Bromopropionic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromopropanoic acid
A11573.14 A11573.22 A11573.36
A11573.14EA 39.39 EUR
A11573.14 A11573.22 A11573.36
3-Bromopropionic acid ≥97%
3-Bromopropionic acid
Purity: 97% CAS No.: 590-92-1 Molecular Formula: BrCH2CH2CO2H Formula Weight: 152.98 Flash Point: 65°(149°F) Melting Point: 57-63° Boiling Point: 140-142°/45mm Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene Beilstein Reference: 1071333 Merck Reference: 14,1433 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002763
Vzorec: BrH₂CCH₂COOH
Teplota varu: 140…142 °C (45 mmHg)
Teplota tavenia: 57…63 °C
Hustota: 1,480
Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002763
Číslo CAS: 590-92-1
EINECS: 209-694-1
OSN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1433