3-Bromopropionic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Bromopropanoic acid
A11573.14
A11573.22
A11573.36
A11573.14EA
39.39
EUR
A11573.14
A11573.22
A11573.36
3-Bromopropionic acid ≥97%
3-Bromopropionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 590-92-1
Molecular Formula: BrCH2CH2CO2H
Formula Weight: 152.98
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 57-63°
Boiling Point: 140-142°/45mm
Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene
Beilstein Reference: 1071333
Merck Reference: 14,1433
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002763
Vzorec:
BrH₂CCH₂COOH Teplota varu: 140…142 °C (45 mmHg) Teplota tavenia: 57…63 °C Hustota: 1,480 Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002763 Číslo CAS: 590-92-1 EINECS: 209-694-1 OSN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,1433 |