Tlačiť
3-Bromopropionic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromopropanoic acid
325770100 325771000 325775000
ACRO325770100EA 33.21 EUR
ACRO325770100 ACRO325771000 ACRO325775000
3-Bromopropionic acid 97%
3-Bromopropionic acid
Vzorec: BrH₂CCH₂COOH
Teplota varu: 140…142 °C (45 mmHg)
Teplota tavenia: 57…63 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002763
Číslo CAS: 590-92-1
EINECS: 209-694-1
OSN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01418
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to orange Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
HPLC ≥96.0 %