Tlačiť
(±)-2-Bromopropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: DL-2-Bromopropanoic acid, 2-Bromopropanoic acid, DL-2-Bromopropionic acid, (±)-2-Bromopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
B78300-1KG B78300-250G
SIALB78300-1KGEA 164.86 EUR
SIALB78300-1KG SIALB78300-250G
(±)-2-Bromopropionic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Bromopropionic acid
Vzorec: H₃CBrCHCOOH
Mw: 152.98
Teplota varu: 203
Teplota tavenia: ∼25 °C
Hustota: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 100
Číslo MDL: MFCD00004211
Číslo CAS: 598-72-1
EINECS: 209-947-6
OSN: 3261
ADR: 8 II