Tlačiť
(±)-2-Bromopropionic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DL-2-Bromopropanoic acid, 2-Bromopropanoic acid, DL-2-Bromopropionic acid, (±)-2-Bromopropanoic acid
A17569.30 A17569.A1
A17569.30EA 51.67 EUR
A17569.30 A17569.A1
(±)-2-Bromopropionic acid ≥98%
(±)-2-Bromopropionic acid
Purity: 98% CAS No.: 598-72-1 Molecular Formula: CH3CHBrCO2H Formula Weight: 152.98 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4760 Melting Point: 25° Boiling Point: 202-203° Beilstein Reference: 605451 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004211
Vzorec: H₃CBrCHCOOH
Mw: 152.98
Teplota varu: 202…203 °C
Teplota tavenia: 25 °C
Hustota: 1.700
Teplota vzplanutia: 100 °C (212 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004211
Číslo CAS: 598-72-1
EINECS: 209-947-6
OSN: 3261
ADR: 8 II