Tlačiť
(±)-2-Bromopropionic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DL-2-Bromopropanoic acid, 2-Bromopropanoic acid, DL-2-Bromopropionic acid, (±)-2-Bromopropanoic acid
107350010 107352500
ACRO107350010EA 245.94 EUR
ACRO107350010 ACRO107352500
(±)-2-Bromopropionic acid 99%
(±)-2-Bromopropionic acid
Vzorec: H₃CBrCHCOOH
Mw: 152.98
Teplota varu: 203 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: ∼25 °C
Hustota: 1.65 g/cm³
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004211
Číslo CAS: 598-72-1
EINECS: 209-947-6
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥98.5 %
Stabilizer 90 to 150 ppm MEHQ