Tlačiť
Chloroform stabilizovaný for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with amylene
268320010 268320025
ACRO268320010EA 164.06 EUR
ACRO268320010 ACRO268320025
Chloroform stabilizovaný for HPLC
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Teplota varu: 61,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 1,48 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000826
Číslo CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
OSN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered