Tlačiť
Dichlormethan, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99% stabilizovaný, GPR RECTAPUR® for synthesis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Stabilizácia: Stabilised with ethanol 0,1 %
23349.363EA 178.32 EUR
23349.363
Dichlormethan, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99% stabilizovaný, GPR RECTAPUR® for synthesis
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Mw: 84,93 g/mol
Teplota varu: 39,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
OSN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm