Tlačiť
(±)-2-Bromobutyric acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
164510010 164512500 164510050
ACRO164510010EA 498.6 EUR
ACRO164510010 ACRO164512500 ACRO164510050
(±)-2-Bromobutyric acid 99%
(±)-2-Bromobutyric acid
Vzorec: H₃CCH₂BrCHCOOH
Teplota varu: 214 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –4 °C
Hustota: 1,56 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Číslo MDL: MFCD00004216
Číslo CAS: 80-58-0
EINECS: 201-294-5
OSN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01397
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %