Tlačiť
Dichlormethan ≥99.8% stabilised, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Stabilizácia: stabilizovaný s 2-methyl-2-butenu 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83665.320EA 99.08 EUR
83665.320 83665.290 83665.400
Dichlormethan ≥99.8% stabilised, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Teplota varu: 39,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
OSN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99,8%
Water Max. 0,02 %
Evaporation residue Max. 0,0005 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l