(±)-Linalool ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
A14424.0F
A14424.AE
A14424.AP
A14424.0FEA
542.32
EUR
A14424.0F
A14424.AE
A14424.AP
(±)-Linalool ≥97%
(±)-Linalool
Purity: 97%
CAS No.: 78-70-6
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 76°(168°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.865
Refractive Index: 1.4620
Appearance: Colourless
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1721488
Merck Reference: 14,5495
MDL No.: MFCD00008906
Vzorec:
C₁₀H₁₈O Teplota varu: 199…200 °C Hustota: 0,865 Teplota vzplanutia: 76 °C (168 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008906 Číslo CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Merck Index: 14,5495 |