Tlačiť
(±)-Linalool 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
125151000 125155000 125150025
ACRO125151000EA 52.15 EUR
ACRO125151000 ACRO125155000 ACRO125150025
(±)-Linalool 97%
(±)-Linalool
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Teplota varu: 199 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,861 g/cm³
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008906
Číslo CAS: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20/4°C) 0.859 to 0.864
Specific optical rotation -2° to +2° (20°C, 589 nm) (neat)
Substance darkened by H2SO4 ≤10 APHA
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.05 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.2 ppm
Total phosphorus (P) ≤0.1 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤0.001 %
Bromine number ≤0.5