Dichlormethan 99,5 Stabilised ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Methylene chloride
Stabilizácia:
Amylen
39116.AP
39116.K2
39116.M1
39116.APEA
45.26
EUR
39116.AP
39116.K2
39116.M1
Dichlormethan 99,5 Stabilised ACS
Dichloromethane
Purity: 99.5+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Physical Form: Liquid
Density: 1.325
Refractive Index: 1.4244
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -95°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Vzorec:
CH₂Cl₂ Mw: 84.93 Teplota varu: 39…40 °C Teplota tavenia: –95 °C Hustota: 1.325 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000881 Číslo CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 OSN: 1593 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6063 |