Tlačiť
L(+)-Cysteine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-Cys-OH.HCl, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, L-Cysteine hydrochloride, (R)-(+)-Cysteine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
C6852-100G C6852-1KG C6852-25G
SIALC6852-100GEA 220.22 EUR
SIALC6852-100G SIALC6852-1KG SIALC6852-25G
L(+)-Cysteine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
L(+)-Cysteine hydrochloride
Vzorec: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Teplota tavenia: 175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064553
Číslo CAS: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810