Tlačiť
L(+)-Cysteine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-Cys-OH.HCl, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, L-Cysteine hydrochloride, (R)-(+)-Cysteine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
C1276-100G C1276-10G C1276-250G C1276-50G
SIALC1276-100GEA 730.04 EUR
SIALC1276-100G SIALC1276-10G SIALC1276-250G SIALC1276-50G
L(+)-Cysteine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
L(+)-Cysteine hydrochloride
Vzorec: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Teplota tavenia: 175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064553
Číslo CAS: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810