Tlačiť
L(+)-Cysteine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-Cys-OH.HCl, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, L-Cysteine hydrochloride, (R)-(+)-Cysteine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
30120-10G 30120-250G 30120-50G
SIAL30120-10GEA 123.95 EUR
SIAL30120-10G SIAL30120-250G SIAL30120-50G
L(+)-Cysteine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
L(+)-Cysteine hydrochloride
Vzorec: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Teplota tavenia: 175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064553
Číslo CAS: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810