Tlačiť
Bromoform 96% Stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tribromomethane
158200010 158202500 158200025 158200050
ACRO158200010EA 322.85 EUR
ACRO158200010 ACRO158202500 ACRO158200025 ACRO158200050
Bromoform 96% Stabilised
Bromoform
Vzorec: Br₃CH
Mw: 252.73
Teplota varu: 150…151 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 8 °C
Hustota: 2.63 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000128
Číslo CAS: 75-25-2
EINECS: 200-854-6
OSN: 2515
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b89941b7466cb8d23e0b302de9d64becfcb53281&vid=f55d7eee18c2e23867d92b68958e5b626a9909b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Stabilizer 3 to 5 wt% ethanol
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %