Tlačiť
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 58,000 (K29-32)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
A14315.22 A14315.36 A14315.0E
A14315.22EA 42.46 EUR
A14315.22 A14315.36 A14315.0E
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 58,000 (K29-32)
Polyvinylpyrrolidone
CAS No.: 9003-39-8 Molecular Formula: (C6H9NO)n Merck Reference: 14,7697 MDL No.: MFCD00149016
Vzorec: (C₆H₉NO)n
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01076626
Číslo CAS: 9003-39-8
Merck Index: 14,7697