Tanin ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
CAS No.: 1401-55-4
Molecular Formula: C76H52O46
Formula Weight: 1701.23
Flash Point: 199°(390°F)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Light Sensitive
pH: 3.5
Melting Point: ca 218° dec.
Solubility: Soluble in water, warm glycerol, alcohol, acetone
Beilstein Reference: 8186396
Merck Reference: 14,9052
MDL No.: MFCD00066397
Vzorec:
C₇₆H₅₂O₄₆ Teplota tavenia: ∼ 218 °C (rozkl.) Hustota: >1 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 199 °C (390 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066397 Číslo CAS: 1401-55-4 EINECS: 215-753-2 Merck Index: 14,9052 |