Tlačiť
Tanin ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
419995000 419990025
ACRO419995000EA 130.77 EUR
ACRO419995000 ACRO419990025
Tanin ACS
Tanin
Vzorec: C₇₆H₅₂O₄₆
Teplota tavenia: 218 °C (rozkl.)
Hustota: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 198 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066397
Číslo CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.0 % (105°C)
Identification Passes test
Residue after ignition ≤0.5 %
Zinc (Zn) =50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Sugars, dextrin Passes test