Tlačiť
Tween® 85 (Polysorbate)
Dodávateľ: MP Biomedicals
0215248780 0215248790
ICNA0215248780EA 36.38 EUR
ICNA0215248780 ICNA0215248790
Tween® 85 (Polysorbate)
Tween® 85 (Polysorbate)
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779641
Číslo CAS: 9005-70-3