Tlačiť
Tween® 40 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P1504-100ML P1504-500ML P1504-1GA
SIALP1504-100MLEA 76.61 EUR
SIALP1504-100ML SIALP1504-500ML SIALP1504-1GA
Tween® 40 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Tween® 40 (Polysorbate)
Vzorec: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼0,1 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00165345
Číslo CAS: 9005-66-7