Tlačiť
Tween® 40 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22185.0500 8.22185.1000
8.22185.0500EA 68.19 EUR
8.22185.0500 8.22185.1000
Tween® 40 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tween® 40 (Polysorbate)
Vzorec: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼0,1 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00165345
Číslo CAS: 9005-66-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 100 °C
Flash Point 149 °C
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)