Polysorbate 40
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L15030.AE
L15030.AP
L15030.AEEA
30.73
EUR
L15030.AE
L15030.AP
Polysorbate 40
Polysorbate 40
CAS No.: 9005-66-7
Molecular Formula: C62H122O26
Refractive Index: 1.4700
MDL No.: MFCD00165345
Vzorec:
C₆₂H₁₂₂O₂₆ Hustota: 1,090 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00165345 Číslo CAS: 9005-66-7 |