Tlačiť
Polysorbate 20, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W291501-10KG W291501-1KG W291501-25KG W291501-SAMPLE
SIALW291501-10KGEA 303.65 EUR
SIALW291501-10KG SIALW291501-1KG SIALW291501-25KG SIALW291501-SAMPLE
Polysorbate 20, Sigma-Aldrich®
Polysorbate 20
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00165986
Číslo CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3