Tlačiť
Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P8341-10ML P8341-5X10ML
SIALP8341-10MLEA 389.89 EUR
SIALP8341-10ML SIALP8341-5X10ML
Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00165986
Číslo CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3